Få mere at vide
Nisoldipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16447286 100 mg
16411679 1 g
16401856 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16447286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17402
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Nisoldipine(BAY-k 5552; Sular) is a calcium channel blocker belonging to the dihydropyridines class, specific for L-type Cav1.2 with IC50 of 10 nM.
Nisoldipine(BAY-k 5552
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24N2O6
Mængde 100 mg
Synonym BAY-k 5552
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.46 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC(C)C)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC
Molekylvægt (g/mol) 388.41
Formel vægt 388.41
Procent renhed 98.22%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation