Få mere at vide
Nisoldipine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nisoldipine-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3/i6D,7D,8D,9D |
| Formel vægt | 392.19 |