Få mere at vide
Nisin, 900 I.U./mg, Thermo Scientific™
Nisin, CAS # 1414-45-5, is a polycyclic peptide derived from and produced by Lactococcus lactis that shows antibacterial activity against gram-positive bacteria.
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66370.06
1003.00 DKK valid until 2026-07-03
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27965" for at få din tilbudspris.
| Mængde | 5g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 1414-45-5 | |
| 3354.09 | |
| NVNLLIYOARQCIX-OAXMGIFASA-N | |
| CCC(C)C1C(=O)NC(=C)C(=O)NC(C(=O)NC(CSCC(C(=O)N1)NC(=O)C(=CC)NC(=O)C(C(C)CC)N)C(=O)NC2C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C2=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC4C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC4=O)C)CC(C)C)CCSC)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC5C( |
| C143H230N42O37S7 | |
| MFCD00131724 | |
| 131847819 |
Tekniske data
| Nisin | |
| 1414-45-5 | |
| 5g | |
| C143H230N42O37S7 | |
| 2967°C | |
| Soluble in water | |
| CCC(C)C1C(=O)NC(=C)C(=O)NC(C(=O)NC(CSCC(C(=O)N1)NC(=O)C(=CC)NC(=O)C(C(C)CC)N)C(=O)NC2C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C2=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC4C(SCC(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CNC4=O)C)CC(C)C)CCSC)C(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC5C( | |
| 131847819 |
| 900 I.U./mg | |
| Brown | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00131724 | |
| 14,6564 | |
| NVNLLIYOARQCIX-OAXMGIFASA-N | |
| 3354.09 | |
| 3354.06 |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.