Få mere at vide
Niraparib, TRC
Artikelnummer. 30137331
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137331 5 mg -
17940555 2.5 mg 2.5mg
17984985 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4814005MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1038915-60-4
Molekylær formel C19 H20 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 320.39
Synonym 2H-Indazole-7-carboxamide, 2-[4-(3S)-3-piperidinylphenyl]-, 2-[4-(3S)-3-Piperidinylphenyl]-2H-indazole-7-carboxamide, Niraparib, Zejula
IUPAC navn 2-[4-[(3S)-piperidin-3-yl]phenyl]indazole-7-carboxamide
SMIL NC(=O)c1cccc2cn(nc12)c3ccc(cc3)[C@@H]4CCCNC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niraparib
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N4O/c20-19(24)17-5-1-3-15-12-23(22-18(15)17)16-8-6-13(7-9-16)14-4-2-10-21-11-14/h1,3,5-9,12,14,21H,2,4,10-11H2,(H2,20,24)/t14-/m1/s1
Formel vægt 320.1637