Få mere at vide
Niraparib Tosylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niraparib Tosylate |
| CAS | 1038915-73-9 |
| Molekylær formel | C19H20N4O . C7H8O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (3S)-3-[4-[7-(Aminocarbonyl)-2H-indazol-2-yl]phenyl]piperidine Tosylate, MK-4827 Tosylate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N4O.C7H8O3S/c20-19(24)17-5-1-3-15-12-23(22-18(15)17)16-8-6-13(7-9-16)14-4-2-10-21-11-14;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1,3,5-9,12,14,21H,2,4,10-11H2,(H2,20,24);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t14-;/m1./s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NC(=O)c2cccc3cn(nc23)c4ccc(cc4)[C@@H]5CCCNC5 |
| IUPAC navn | 4-methylbenzenesulfonic acid;2-[4-[(3S)-piperidin-3-yl]phenyl]indazole-7-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 492.6 |
| Formel vægt | 492.1831 |