Få mere at vide
Niraparib (R-enantiomer), MedChemExpress
Beskrivelse
Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niraparib (R-enantiomer) |
| CAS | 1038915-58-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20N4O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | MK 4827 (R-enantiomer) |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (99.88 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.39 |
| Vis mere |