Få mere at vide
Niraparib metabolite M1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422459
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16422459 1 mg -
16411238 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422459 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYG0023
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niraparib metabolite M1
CAS 1476777-06-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19N3O2
Mængde 1 mg
Synonym Niraparib carboxylic acid metabolite M1 M1 metabolite of niraparib
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)O
Molekylvægt (g/mol) 321.37
Formel vægt 321.37
Procent renhed 99.7%
Grad Research
Fysisk form Solid