Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Polyisoprene Surgical Undergloves
Product Code. 17893772 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Packungsgröße:
50 pairs
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size Packungsgröße
17893772 9 50 pairs
17833762 6 50 pairs
17823772 8 50 pairs
17813592 7.5 50 pairs
17803592 8.5 50 pairs
17843662 6.5 50 pairs
17883632 5.5 50 pairs
17863662 7 50 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17893772 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 340058090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 DKK
    1403.58 DKK / 50 par
    Spare 646.42 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Polyisoprene, skin-friendly surgical underglove with a high level of tactile sensitivity for the healthcare setting.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160 certified
  • Ansell's proprietary soft yet strong formulation delivers heightened comfort and hand protection when double gloving
  • Being green in color, these sterile gloves enable fast and easy breach detection when worn with a cream or white outer glove
  • Optimal allergy protection; eliminate the risk of developolyisopreneng a latex allergy while skin-friendly formulation helps minimize sensitization to developolyisopreneng a Type IV chemical allergy, as chemical accelerators known to cause skin allergies have been eliminated
  • A unique internal coating enables easy donning and doffing under dry or damp hand conditions
  • For use in chemotherapy and healthcare applications
Spezifikation
Certifications/Compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applications Healthcare
AQL 0.65
Color Green
Disposable Single-use
Exterior Finish Partially Textured
Finger Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Yes
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 6.89 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 9
Sterility Sterile
Thickness (English) 6.89 ±0.79 mil
Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
Model GAMMEX-340058
Length (English) 11.9 in.
Length (Metric) 303 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
No evidence of sensitization reported in independent Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT).
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.