Få mere at vide
Ansell Nipro GAMMEX™ Kirurgiske underhandsker af polyisopren
Artikelnummer. 17893772 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17893772 9
17833762 6
17823772 8
17813592 7.5
17803592 8.5
17843662 6.5
17883632 5.5
17863662 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17893772 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340058090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 DKK
    1403.58 DKK / 50 par
    Spare 646.42 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Polyisopren, hudvenlig kirurgisk underhandske med et højt niveau af taktil følsomhed til sundhedsmiljøet.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160 certificeret
  • Ansells proprietære bløde, men stærke formulering giver øget komfort og håndbeskyttelse ved dobbelthandsker
  • Disse sterile handsker er grønne i farven og muliggør hurtig og nem registrering af brud, når de bæres med en creme- eller hvid yderhandske
  • Optimal allergibeskyttelse; eliminer risikoen for developolyisopreneng en latexallergi, mens hudvenlig formulering hjælper med at minimere sensibilisering over for developolyisopreneng en type IV kemisk allergi, da kemiske acceleratorer kendt for at forårsage hudallergi er blevet elimineret
  • En unik indvendig belægning gør det nemt at tage på og tage af under tørre eller fugtige hænder
  • Til brug i kemoterapi og sundhedsapplikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Palm Thickness (English) 6,89 ±0,79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,89 ±0,79 mil
Tykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Model- GAMMEX-340058
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 303 mm
Vis mere Vis mindre
Ingen tegn på sensibilisering rapporteret i uafhængig Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT).