Få mere at vide
Ansell Nipro GAMMEX™ Latex kirurgiske underhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- ASTM D6978 certificeret
- Indeholder glycerol og dimethicon som fugtgivende midler, der hjælper med at bevare fugten og genhydrere huden
- Lavet med Ansells unikke anatomiske former for at forbedre komfort og pasform for at hjælpe med at reducere håndtræthed
- Grøn farvet, glat og med mikrotekstureret udvendig finish til dobbelthandsker og nem identifikation af et handskebrud
- DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning, sammen med den indbyggede fugtighedscreme, letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
- Til brug i kemoterapi og sundhedsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6978 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Green |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Partially Textured |
| Fingertykkelse (engelsk) | 9.06 ±0.79 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.23 ±0.02 mm |
| Vis mere |