Få mere at vide
Ansell Nipro GAMMEX™ Latex kirurgiske underhandsker
Artikelnummer. 17853812 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17853812 8.5
17873812 8
17823812 6.5
17843652 6
17833712 5.5
17803722 7.5
17833722 7
17823722 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17853812 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330050085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    998.55 DKK
    754.38 DKK / 50 par
    Spare 244.17 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Disse pudderfri latex kirurgiske underhandsker muliggør ubesværet dobbelthandsker og hjælper med at holde huden fugtig og smidig i sundhedsmæssige omgivelser.
  • ASTM D6978 certificeret
  • Indeholder glycerol og dimethicon som fugtgivende midler, der hjælper med at bevare fugten og genhydrere huden
  • Lavet med Ansells unikke anatomiske former for at forbedre komfort og pasform for at hjælpe med at reducere håndtræthed
  • Grøn farvet, glat og med mikrotekstureret udvendig finish til dobbelthandsker og nem identifikation af et handskebrud
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning, sammen med den indbyggede fugtighedscreme, letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
  • Til brug i kemoterapi og sundhedsapplikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 9.06± 0,79 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,23± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 8,27± 0,79 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,27± 0,79 mio
Tykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Model- GAMMEX-330050
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 290 mm