Få mere at vide
(+/-)-Nipecotinsyre, TRC
Artikelnummer. 30480698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480698 5 g
30473383 1 g
30472716 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4784005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-95-3
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Synonym 3-Piperidinecarboxylic Acid, Nipecotic Acid, (+/-)-beta-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, DL-Nipecotic Acid, Hexahydronicotinic Acid
IUPAC navn piperidin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Nipecotic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Formel vægt 129.079