Få mere at vide
Nipekotisk syre, 98 %
Artikelnummer. 11486406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486406 25 g 25g
11466406 1 g 1g
11476406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24723.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 498-95-3 | C6H11NO2 | 129,16 g/mol
GABA-genoptagelseshæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-95-3
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00005992 MFCD01630787
InChI nøgle XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidine
PubChem CID 4498
ChEBI CHEBI:116931
IUPAC navn piperidin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nipecotic acid
Smeltepunkt ∼261 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 81096
Merck Index 14,6561
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 129.16
Procent renhed 98%