Få mere at vide
Nipecotinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
GABA-genoptagelseshæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nipecotic acid |
| Smeltepunkt | ∼261°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 81096 |
| Merck Index | 14,6561 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Formel vægt | 129.16 |
| Procent renhed | 98% |