Få mere at vide
Nipecotamide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10153180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10153180 5 g Glasflaske 5g
10466042 50 g Glasflaske 50g
10732374 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10153180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128300050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4138-26-5
Molekylær formel C6H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00005993
InChI nøgle BVOCPVIXARZNQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym nipecotamide, 3-piperidinecarboxamide, nipecotic acid amide, hexahydronicotinamide, piperidine-3-carboxylic acid amide, racemic nipecotamide, pubchem11797, acmc-20lak2, 3-piperidine carboxamide
PubChem CID 92980
ChEBI CHEBI:60116
IUPAC navn piperidin-3-carboxamid
SMIL C1CC(CNC1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nipecotamide
Smeltepunkt 102°C to 108°C
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 128.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver