Få mere at vide
Niobiumtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11321338
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321338 5 m 5m
11311338 1 m 1m
11301338 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010264.G5
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 6,7 g/m | CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå tråd
Mængde 5 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99.80%
Form Wire