Få mere at vide
Niobtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, 99,96% (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11367887
Skift visning
Mængde:
25 cm
100 cm
500 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
500cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367887 25 cm 25cm
11387887 100 cm 100cm
11377887 500 cm 500cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014335.BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.92 DKK
    421.65 DKK / 25cm
    Spare 46.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium wire
Navn note 0.5mm (0.02 in.) dia.
Mængde 25 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.68g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.96%