Få mere at vide
Niobiumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) dia, 99,99 % (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048360
Mængde:
25 cm
100 cm
500 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
500cm
Artikelnummer. 11351338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010265.BU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Mængde 25 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.42g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.99%