Få mere at vide
Niobium(V)-oxid-sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493785
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493785 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15493785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041080.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Magnetron sputtering mål
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) oxide sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011128
Formel vægt 265.81
Procent renhed 99.95%