Få mere at vide
Niobium(V) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3776979 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10785853
Brand: Thermo Scientific Acros 193630100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-96-8
Molekylær formel Nb2O5
Molekylvægt (g/mol) 265.81
MDL nummer MFCD00011128
InChI nøgle ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMIL O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) oxide
Smeltepunkt 1520.0°C
Farve Hvid
CAS min % 99.95
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel Nb2O5
Merck Index 15, 6645
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4, soluble in fused potassium hydrogen sulfate or, carbonates or hydroxides of the alkali metals
IUPAC navn dioxoniobiooxy(dioxo)niobium
Formel vægt 265.8
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.47
Tæthed 4.4700g/mL