Få mere at vide
Niobium(V)-oxid, 99,99 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10229693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10229693 250 g Plastflaske 250g
10785853 10 g Glasflaske -
10153970 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10229693 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 193632500
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1313-96-8
Molekylær formel Nb2O5
Molekylvægt (g/mol) 265.81
MDL nummer MFCD00011128
InChI nøgle ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMIL O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) oxide
Smeltepunkt 1520,0 °C
Farve Hvid
CAS min % 99.95
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel Nb2O5
Merck Index 15, 6645
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i HF og varmt H2SO4, opløselige i fusioneret kaliumhydrogensulfat eller, karbonater eller hydroxider i alkalimetallerne
IUPAC navn [(dioxoniobio)oxy]dioxoniobium
Formel vægt 265.8
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 4.47
Tæthed 4.4700g/mL