Få mere at vide
Niobium(V)oxalathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420121
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11420121
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044819.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1660137-09-6 | C10H12NbO21 | 561.091 g/mol
Niobium(V)oxalathydrat bruges som dopingprækursorer i PZT-sammensætningen for at forbedre dets piezoelektriske egenskaber. Det bruges også til fremstilling af niobiumpentoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660137-09-6
MDL nummer MFCD00050743
Synonym niobium v oxalate, niobium oxalate
PubChem CID 121233648
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) oxalate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Molekylær formel C10H12NbO21
InChI nøgle CRIYBCSTIVPHBQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.[Nb]
IUPAC navn niobium;oxalsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 561.091
Formel vægt 538.04 (Anhydrous)
Lugt Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) oxalate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Niobium(V) oxalate hydrate