Få mere at vide
Niobium(V)oxalathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Niobium(V)oxalathydrat bruges som dopingprækursorer i PZT-sammensætningen for at forbedre dets piezoelektriske egenskaber. Det bruges også til fremstilling af niobiumpentoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) oxalate hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C10H12NbO21 |
| InChI nøgle | CRIYBCSTIVPHBQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.[Nb] |
| IUPAC navn | niobium;oxalsyre;hydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 561.091 |
| Formel vægt | 538.04 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |