Få mere at vide
Niobium(V)fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080357
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11304959
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087221.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-68-8 | F5Nb | 187.90 g/mol
Niobium(V)fluorid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre niobiumforbindelser. Det fungerer som et mellemprodukt under genvinding af niobiummetal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-68-8
Molekylær formel F5Nb
Molekylvægt (g/mol) 187.90
MDL nummer MFCD00011129
InChI nøgle AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Synonym Niobium pentafluoride
IUPAC navn niobium(5+)pentafluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5]
Tekniske data
Kogepunkt ∼230°C
Kemisk navn eller materiale Niobium (V) fluoride
Smeltepunkt 80°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3260
Merck Index 14,6558
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water,alcohol,and caustic solutions; Sparingly soluble in CS2,chloroform; Forms complexes with Lewis basesSlightly soluble in carbon disulfide and chloroform.
Formel vægt 187.91
Procent renhed 99%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.92 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt