Få mere at vide
Niobium(V)fluorid, 99%
Artikelnummer. 11314959
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314959 50 g 50g
11304959 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087221.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 7783-68-8 | F5Nb | 187,90 g/mol
Niobium(V)fluorid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre niobiumforbindelser. Det fungerer som et mellemprodukt under genvinding af niobiummetal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-68-8
Molekylær formel F5Nb
Molekylvægt (g/mol) 187.90
MDL nummer MFCD00011129
InChI nøgle AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Synonym Niobium pentafluoride
IUPAC navn niobium(5+)pentafluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5]
Tekniske data
Kogepunkt ∼230 °C
Kemisk navn eller materiale Niobium (V) fluoride
Smeltepunkt 80 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 3.92 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,6558
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand, alkohol og ætsende opløsninger; Sparsomt opløselig i CS2, kloroform; Danner komplekser med Lewis baser Let opløselige i kulstofdisulfid og kloroform.
Formel vægt 187.91
Procent renhed 99%