Få mere at vide
Niobium(V)fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Niobium(V)fluorid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre niobiumforbindelser. Det fungerer som et mellemprodukt under genvinding af niobiummetal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ∼230°C |
| Kemisk navn eller materiale | Niobium (V) fluoride |
| Smeltepunkt | 80°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,6558 |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyzes in water,alcohol,and caustic solutions; Sparingly soluble in CS2,chloroform; Forms complexes with Lewis basesSlightly soluble in carbon disulfide and chloroform. |
| Formel vægt | 187.91 |
| Vis mere |