Få mere at vide
Niobium(V) ethoxid, 99,99% (metalbasis), Ta <500ppm
Artikelnummer. 11386998
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386998 2 g 2g
11376998 10 g 10g
11366998 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014689.04
 Begrænset vare
På lager
Fremstilling af nioboxid og blandede metaloxider | CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318,21 g/mol
Fremstilling af niobiumoxid og blandede metaloxider. Niobium(V)-ethoxid anvendes til sol-gel-behandling af materialer, der indeholder niobiumoxider og blandede metaloxider. Det bruges også til at fremstille ferroelektriske nanomaterialer bestående af oxider af kalium, silicium og niobium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3236-82-6
Molekylær formel C10H25NbO5
Molekylvægt (g/mol) 318.21
MDL nummer MFCD00015122
InChI nøgle ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
IUPAC navn ethanolat;niobium(5+)
SMIL CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) ethoxide
Smeltepunkt 6 °C
Tæthed 1.258 g/mL
Kogepunkt 140 °C til 142 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 36 °C (97 °F)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Nb(OC2H5)5
Brydningsindeks 1.516
Mængde 2 g
FN nummer UN2924
Beilstein 3678883
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i organiske opløsningsmidler; Nedbrydes i vand; Blandet med organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 318.21
Procent renhed 99.999%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ta <500ppm
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) ethoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate