Få mere at vide
Niobium(V) ethoxide, 99.99% (metals basis), Ta <500ppm
Beskrivelse
Fremstilling af niobiumoxid og blandede metaloxider. Niobium(V)-ethoxid anvendes til sol-gel-behandling af materialer, der indeholder niobiumoxider og blandede metaloxider. Det bruges også til at fremstille ferroelektriske nanomaterialer bestående af oxider af kalium, silicium og niobium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) ethoxide |
| Smeltepunkt | 6°C |
| Tæthed | 1.258 g/mL |
| Kogepunkt | 140°C to 142°C (0.1 mmHg) |
| Flammepunkt | 36°C (97°F) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | Nb(OC2H5)5 |
| Brydningsindeks | 1.516 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Vis mere |