Få mere at vide
Niobium(V)ethoxid, 99,95%, (spormetalbasis), ACROS Organics™
Artikelnummer. p-3776981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Artikelnummer. 10145900
Brand: Thermo Scientific Acros 316880050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3236-82-6
Molekylær formel C10H25NbO5
Molekylvægt (g/mol) 318.21
MDL nummer MFCD00015122
InChI nøgle ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
SMIL CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 140.0°C to 142.0°C (0.1mmHg)
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) ethoxide
Smeltepunkt 6,0 °C
CAS min % 99.9
CAS Max % 100.0
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel Nb(OC2H5)5
Flammepunkt 36°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
IUPAC navn pentaethoxyniobium
Formel vægt 318.21
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.268
Tæthed 1.2680g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) ethoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.