Tekniske data
| Kogepunkt | 140,0 °C til 142,0 °C (0,1 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) ethoxide |
| Smeltepunkt | 6,0 °C |
| CAS min % | 99.9 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 36 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.268 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Niobium(V) ethoxide
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.