Få mere at vide
Niob(V) ethoxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11382867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382867 5 g 5g
11372867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16031.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1291.06 DKK
    1161.65 DKK / 5g
    Spare 129.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318,21 g/mol
Niobium(V)ethoxid anvendes i nanomaterialer& tynde film, katalyse& syntese, hybrid& sprede materialer, ferroelektriske metaller. Det bruges hovedsageligt til sol-gel-behandling af materialer, der indeholder niobiumoxider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Niobium(V)-ethoxid anvendes i
nanomaterialer& tynde film, katalyse& syntese, hybrid& sprede materialer, ferroelektriske metaller. Det bruges hovedsageligt til sol-gel-behandling af materialer, der indeholder niobiumoxider
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Håndter og opbevar under inert gas. Det er følsomt over for fugt. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3236-82-6
Molekylær formel C10H25NbO5
Molekylvægt (g/mol) 318.21
MDL nummer MFCD00015122
InChI nøgle ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
SMIL CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 140 °C til 142 °C (0,1 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) ethoxide
Smeltepunkt 6 °C
Mængde 5 g
Flammepunkt 36 °C (97 °F)
Brydningsindeks 1.516
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 1.258
FN nummer UN2924
Beilstein 3678883
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
IUPAC navn ethanolat;niobium(5+)
Formel vægt 318.21
Procent renhed 99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) ethoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate