Learn More
Niob(V) ethoxid, 99,9% (metalbasis)
Description
Niobium(V)ethoxid anvendes i nanomaterialer& tynde film, katalyse& syntese, hybrid& sprede materialer, ferroelektriske metaller. Det bruges hovedsageligt til sol-gel-behandling af materialer, der indeholder niobiumoxider
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
nanomaterialer& tynde film, katalyse& syntese, hybrid& sprede materialer, ferroelektriske metaller. Det bruges hovedsageligt til sol-gel-behandling af materialer, der indeholder niobiumoxider
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Håndter og opbevar under inert gas. Det er følsomt over for fugt. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 140°C to 142°C (0.1mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) ethoxide |
| Smeltepunkt | 6°C |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 3678883 |
| Flammepunkt | 36°C (97°F) |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| IUPAC navn | pentaethoxyniobium |
| Show More |