Få mere at vide
Niobium(V) Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) Chloride |
| Smeltepunkt | 205°C |
| CAS | 10026-12-7 |
| Mængde | 100 g |
| MDL nummer | MFCD00011127 |
| Synonym | Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride, Niobium(V) chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.17 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.75 g/cm3 |