Få mere at vide
Niobium(V)chlorid, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058993
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11350338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043729.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
Niobium(V)chlorid er forløberen ved fremstillingen af rent niobium og ferroniob. Det bruges som en Lewis syrekatalysator i organisk syntese ved aktivering af alkener i carbonyl-en-reaktionen og Diels-Alder-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-12-7
Molekylær formel Cl5Nb
Molekylvægt (g/mol) 270.156
MDL nummer MFCD00011127
InChI nøgle YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC navn pentachloroniobium
SMIL Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 248.2°C
Kemisk navn eller materiale Niobium (V) chloride
Smeltepunkt 208.3°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,6557
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formel vægt 270.2
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Acidic
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.74 g/mL