Få mere at vide
Niobium(V)chlorid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11350338
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11350338 5 g 5g
11370338 25 g 25g
11360338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043729.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270,156 g/mol
Niobium(V)chlorid er forløberen ved fremstillingen af rent niobium og ferroniob. Det bruges som en Lewis syrekatalysator i organisk syntese ved aktivering af alkener i carbonyl-en-reaktionen og Diels-Alder-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-12-7
Molekylær formel Cl5Nb
Molekylvægt (g/mol) 270.156
MDL nummer MFCD00011127
InChI nøgle YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC navn pentachloroniobium
SMIL Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 248,2 °C
Kemisk navn eller materiale Niobium (V) chloride
Smeltepunkt 208,3 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Surt
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.74 g/mL
FN nummer UN3260
Merck Index 14,6557
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, saltsyre, carbontetrachlorid og kloroform.
Formel vægt 270.2
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic