Få mere at vide
Niobium(V) chloride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11478640
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 11478640
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 051108.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Use in Preparation of Pure Niobium, and As An Intermediate | CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
Ved fremstilling af rent niobium og som et mellemprodukt. Niobium(V)chlorid er forstadiet til fremstilling af rent niobium og ferroniob. Det bruges som Lewis syrekatalysator i den organiske syntese ved aktivering af alkener i carbonyl-en-reaktionen og Diels-Alder-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-12-7
Molekylær formel Cl5Nb
Molekylvægt (g/mol) 270.156
MDL nummer MFCD00011127
InChI nøgle YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC navn pentachloroniobium
SMIL Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 248.2°C
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) chloride
Smeltepunkt 208.3°C
Farve Gul
Fysisk form Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Decomposes in water. Soluble in alcohol,HCl,and Carbon tetrachlorideSoluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formel vægt 270.2
Lugt Acidic
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.74