Få mere at vide
Niobium(V)chlorid, 99,95% (metalbasis)
Description
Det bruges til at danne blandede chlor-aryloxidforbindelser, såsom [Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, som danner pyridin- eller phosphinaddukter med en forvrænget seks-koordinat geometri. Det bruges også til fremstilling af rent niobium og som et mellemprodukt, forløber for mange andre laboratoriereagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 248,2 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) chloride |
| Smeltepunkt | 208,3 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,6557 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, HCl og carbontetrachlorid. |
| Formel vægt | 270.2 |
| Show More |
Safety and Handling
- Niobium(V) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride