Få mere at vide
Niobium(V)chlorid, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges til at danne blandede chlor-aryloxidforbindelser, såsom [Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, som danner pyridin- eller phosphinaddukter med en forvrænget seks-koordinat geometri. Det bruges også til fremstilling af rent niobium og som et mellemprodukt, forløber for mange andre laboratoriereagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 248.2°C |
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) chloride |
| Smeltepunkt | 208.3°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,6557 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,HCl,and Carbon tetrachloride. |
| Formel vægt | 270.2 |
| Vis mere |