Få mere at vide
Niobium(V) chloride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408143
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11337257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011548.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
Det er forløberen i fremstillingen af ren niob og ferroniob. Det bruges som Lewis syrekatalysator i den organiske syntese ved aktivering af alkener i carbonyl-en-reaktionen og Diels-Alder-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-12-7
Molekylær formel Cl5Nb
Molekylvægt (g/mol) 270.156
MDL nummer MFCD00011127
InChI nøgle YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Synonym niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
IUPAC navn pentachloroniobium
SMIL Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 248.2°C
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) chloride
Smeltepunkt 208.3°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formel vægt 270.2
Lugt Acidic
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Yellow powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 2.74
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niobium(V) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Niobium chloride