Tekniske data
| Kogepunkt | 254,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) chloride |
| Smeltepunkt | 204,7 °C til 209,5 °C |
| Navn note | 99.8% |
| Farve | Gul |
| CAS min % | 99.75 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99,75% min |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Niobium(V) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride