Tekniske data
| Kogepunkt | 254,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) chloride |
| Smeltepunkt | 204,7 °C til 209,5 °C |
| Navn note | 99.8% |
| Farve | Gul |
| CAS min % | 99.75 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99,75% min |
| Vis mere |