Få mere at vide
Niobium Standard: Nb @ 10000 μg/mL in 2% HF, VHG™
Artikelnummer. 18070850
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18070850 250 ml
18003250 500 ml
18041650 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070850 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTNBF250
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Niobium Standard: Nb @ 10000 μg/mL in 2% HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium
CAS 3-1-7660
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Niobium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Nb
Koncentration 10000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nb
SMIL [Nb]
IUPAC navn Niobium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HF
Molekylvægt (g/mol) 92
Mængde 250 ml
Formel vægt 92.9064 g/mol