Få mere at vide
Niobium Standard: Nb @ 10000 μg/mL in 2% HF, VHG™
Beskrivelse
Niobium Standard: Nb @ 10000 μg/mL in 2% HF
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium |
| CAS | 3-1-7660 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Niobium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Nb |
| Koncentration | 10000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Nb |
| SMIL | [Nb] |
| Vis mere |