missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Niobium Standard: Nb @ 1000 μg/mL in 2% HF, VHG™

Artikelnummer. 18081940
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18081940 100 ml
18061850 250 ml
18052840 50 ml
18050950 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081940 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPNBF100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Niobium Standard: Nb @ 1000 μg/mL in 2% HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Niobium
CAS 3-1-7660
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Niobium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Nb
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nb
SMIL [Nb]
IUPAC navn Niobium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HF
Molekylvægt (g/mol) 92
Mængde 100 ml
Formel vægt 92.9064 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.