Få mere at vide
Niobium sputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia. x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk, 99,95% (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484815
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484815 1 Ea. Hver
1 options
Artikelnummer. 15484815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040885.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
CAS 3-1-7440
Mængde 1 Ea.
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Molekylær formel Nb
MDL nummer MFCD00011126
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Nb]
IUPAC navn niobium
Molekylvægt (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Procent renhed 99.95%