Få mere at vide
Niobium-sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Niobium-sputtermål anvendes i højtemperaturtekniske produkter. Det bruges også som et legeringsmiddel til visse ståltyper, hvor det i høj grad forbedrer styrken af det resulterende materiale. Det finder også anvendelse i atomreaktorer på grund af dets korrosionsbestandighed, og når det kombineres med enten tin (Nb3Sn) eller zirconium, har det en høj grad af superledningsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium sputtering target |
| Navn note | 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk |
| Mængde | 1 stk. |
| CAS | 3-1-7440 |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Ta) |
| Molekylær formel | Nb |
| MDL nummer | MFCD00011126 |
| Synonym | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |