Få mere at vide
Niobium-sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454815
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454815 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15454815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040882.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Niobium-sputtermål anvendes i højtemperaturtekniske produkter. Det bruges også som et legeringsmiddel til visse ståltyper, hvor det i høj grad forbedrer styrken af det resulterende materiale. Det finder også anvendelse i atomreaktorer på grund af dets korrosionsbestandighed, og når det kombineres med enten tin (Nb3Sn) eller zirconium, har det en høj grad af superledningsevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 3-1-7440
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Molekylær formel Nb
MDL nummer MFCD00011126
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Nb]
IUPAC navn niobium
Molekylvægt (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Procent renhed 99.95%