Få mere at vide
Niobium opløsning til ICP 1 g/L HNO3/ HF -matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12953454 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12953454 100 mL Flaske 100ml
12963454 250 mL Flaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12953454 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 036 100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Nb
Koncentration 10±0.02 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Nb
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid/Hydrogen Fluoride
Mængde 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Niobium (Nb) 1000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i