Få mere at vide
Niobium slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic™, 99.99% (metals basis excluding Ta), Ta 300ppm
Artikelnummer. p-7050065
Mængde:
1 Slug
5 Slugs
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11323617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035365.QI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Mængde 1 Slug
Lugt Odorless
Vægt ≈3.4g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta), Ta 300 ppm
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic