Få mere at vide
Niobium-slug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, Puratronic™, 99,99 % (metalbasis eksklusive Ta), Ta 300 ppm
Artikelnummer. 11323617
Skift visning
Mængde:
1 Slug
5 Slugs
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323617 1 Slug Hver
11313617 5 Slugs Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035365.QI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde
Mængde 1 Slug
Lugt Lugtfri
Vægt ≈3,4 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta), Ta 300 ppm
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic