Få mere at vide
Niobium-snegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058599
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11340068
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042845.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til dampaflejring
Til dampaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Vægt ≈0.22g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.95%